Learn More
Cytiva Sephadex™ Ionenaustausch-Medien
Artikelnummer. 11534895 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Material:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
MWCO:
30,000 bis 100,000
Max. 30,000
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11534895
Marke: Cytiva 17022001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Trennen von Molekülen über breite Molekulargewicht- und pH-Bereiche hinweg
Bereich von schwachen und starken Anion- (A) und Kation- (C) Austauschern. Fraktionierungsbereich: A-25 und C-25, bis zu 30 000; A-50 und C-50: 30 000–100 000.
Sehr hohe Kapazitäten auch bei erhöhten Ionenstärken
Sehr geringe unspezifische Adsorption
Breites Anwendungsspektrum im Labor- und Prozessmaßstab
Geeignet für Säulen- oder Chargenverfahren
Einfach und sparsam zu verwenden
DEAE Sephadex
  • Schwacher und starker Anionenaustauscher
  • pH-Bereich 2-9
Sephadex-QAE
  • Starker Anionenaustauscher
  • pH-Bereich: 2-12
Sephadex-CM
  • Schwacher Kationenaustauscher
  • pH-Bereich: 6-10
Sephadex-SP
  • Starker Kationenaustauscher
  • pH-Bereich: 4-13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 g
Partikelgröße 40 bis 120 μm in trockener Form
Zur Verwendung mit (Geräte) Säulen- oder Stapelverfahren
Produkttyp Sephadex-Ionenaustauschmedium
Format Feste kugelförmige Beads
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung und Reinigung von Proteinen, Polypeptiden, Nukleinsäuren und anderen geladenen Biomolekülen mithilfe von Säulen- oder Chargenverfahren
Höhe (angloamerikanisch) 2 bis 5.9 Zoll
Höhe (metrisch) 5 bis 15 cm
Ligandentyp Carboxymethyl
Material CM-Sephadex C-50
pH-Bereich 6 bis 10
Support-Typ Quervernetztes Dextran
MWCO 30,000 bis 100,000
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C