Beschreibung
Bereich von schwachen und starken Anion- (A) und Kation- (C) Austauschern. Fraktionierungsbereich: A-25 und C-25, bis zu 30 000; A-50 und C-50: 30 000–100 000.
Sehr hohe Kapazitäten auch bei erhöhten Ionenstärken
Sehr geringe unspezifische Adsorption
Breites Anwendungsspektrum im Labor- und Prozessmaßstab
Geeignet für Säulen- oder Chargenverfahren
Einfach und sparsam zu verwenden
DEAE Sephadex
- Schwacher und starker Anionenaustauscher
- pH-Bereich 2-9
Sephadex-QAE
- Starker Anionenaustauscher
- pH-Bereich: 2-12
- Schwacher Kationenaustauscher
- pH-Bereich: 6-10
- Starker Kationenaustauscher
- pH-Bereich: 4-13
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 g |
| Partikelgröße | >40 μm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Säulen- oder Stapelverfahren |
| Produkttyp | Sephadex-Ionenaustauschmedium |
| Format | Feste kugelförmige Beads |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung und Reinigung von Proteinen, Polypeptiden, Nukleinsäuren und anderen geladenen Biomolekülen mithilfe von Säulen- oder Chargenverfahren |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2 bis 5.9 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 5 bis 15 cm |
| Ligandentyp | Sulfopropyl |
| Material | SP-Sephadex C-25 |
| Mehr anzeigen |