Beschreibung
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen. Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow Cation Exchange Media besteht aus quervernetzten 6 %igen Agarose-Beads mit schwachen Kationenaustauschgruppen für Carboxymethyl (CM).
- Die hydrophile Natur der Basismatrix sorgt für niedrige Konzentrationen an unspezifischer Bindung, die zu niedrigen Konzentrationen an von Wirtszellen abgeleiteten Verunreinigungen im Elutionspool führen
- Bestehend aus quervernetzten6 %igen Agarose-Beads
- Reproduzierbar
- Teil der Sepharose Schnellfluss-Ionenaustauschplattform
- Die hohe chemische Stabilität ermöglicht die bewährte ortsgebundene Reinigung (CIP) und bewährte Desinfektionsprotokolle
- Erhältlich in einer Reihe von vorgepackten Hilfsmitteln für die Prozessentwicklung
SP Sepharose:
- Ligand: Sulfopropyl
- Typ des Ionenaustauschers: Starker Kationenaustauscher
- Ionenkapazität: 0.18 Bis 0.25 mmol H+/ml Medium
- Bindungsvermögen: Medium mit 70 mg Ribonuklease A/ml
- Ligand: Carboxymethyl
- Typ des Ionenaustauschers: Schwacher Kationenaustauscher
- Ionenkapazität: 0.09 bis 0.13 mmol HI+/ml Medium
- Bindungsvermögen: Medium mit 50 mg Ribonuklease A/ml
Wird in großem Umfang für die Erfassung und Zwischenreinigung einer breiten Palette von zugelassenen Biopharmazeutika verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 300 ml |
| Stabilität | Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur präparativen Trennung von Proteinen in Anwendungsgebieten der Forschung und Industrie, zur Erfassung und Zwischenaufreinigung verschiedenster zugelassener Biopharmazeutika |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C bis 30 °C |
| Typ des Anionenaustauschs | Starker Kationenaustauscher |
| Anionenaustauschkapazität | 0.18 bis 0.25 mM Hl+/ml |
| Bindungsvermögen | 70 mg Ribonuklease A/ml Medium |
| Produkttyp | SP Sepharose Fast Flow Medien |
| Flussrate | 400 bis 700 cm/H μr |
| Partikelgröße | 45 bis 165 μm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- SP sepharose fast flow
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235-Kühl halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol