Learn More
Applied Biosystems™ 96-Well Septa Dx
Artikelnummer. 16291041 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20/Packung
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16291041 20/Packung 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16291041 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4410700
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dies ist eine Septa mit 96 Wells, die für die Verwendung mit dem 3500 Dx/3500xL Dx Genanalysator entwickelt wurde.
This is a 96-well septa designed for use with Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
Note: Applied Biosystems Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only.
Dies ist eine 96-Well-Septa, die für den Einsatz mit dem 3500 Dx/3500xL Dx Genanalysator entwickelt wurde.
Septa und Plattenbasis-/Halterungs-Kits für 8 Röhrchenstreifen, 96- und 384-Mikrotiterplatten, die mit den Genanalysatoren der Serie 3500 Dx verwendet werden.
Hinweis: Die Systeme und Verbrauchsmaterialien der Serie 3500 Dx sind nur in bestimmten Ländern für Vertrieb und Einsatz vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatibilität 96-Well-Mikrotiterplatten, optische 96-Well-MikroAmp™ Reaktionsplatten
Menge 20/Packung
Format 96-Well
Zur Verwendung mit (Geräte) SeqStudio Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
Produkttyp Septa
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Umgebungsbedingungen.
Jeder Pk. enthält 20 Sets.
For In Vitro Diagnostic Use Only