missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Septin-2 Antibody (8H4), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43032
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Septin-2 Monoclonal antibody specifically detects Septin-2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Septin-2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.3, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 8H4 | |
| Western Blot 1:20000 - 1:200000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:20 - 1:200 | |
| DIFF6NEDD-5, hNedd5, KIAA0158Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 5, NEDD5Pnutl3, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 5, septin 2, septin-2 | |
| septin 2 - (Uniprot# Q15019) | |
| 100 μg | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 4735 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur