missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Septin-9 Polyclonal specifically detects Septin-9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Septin-9 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500 |
| Zusammensetzung | TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | NP_001106963.1 |
| Gen-Alias | AF17q25, FLJ75490, KIAA0991Ov/Br septin, MLL septin-like fusion protein, MLL septin-like fusion protein MSF-A, MSF1NAPB, MSFMLL septin-like fusion, Ovarian/Breast septin, PNUTL4, SeptD1, septin 9, Septin D1, septin-9, SINT1 |
| Gensymbole | 43352 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?