Learn More
Septin 9 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. p-200106549 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30234775 20 μL 20 Mikroliter
30234616 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30234775
Marke: Proteintech 675481IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The Septin 9 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Septin 9. This antibody recognizes human, pig, rat antigen. The Septin 9 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen Septin 9
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klon 1C6F10
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole AF17q25; FLJ75490; KIAA0991; MSF; MSF1; NAPB; PNUTL4; SINT1; SeptD1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10801
Zielspezies Human, Pig, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 42 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1