Learn More
Fisherbrand™ Septum für 9 mm-Kappe mit Kurzgewinde
Artikelnummer. 11864820 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau, Weiß
Rot
Rot, Weiß
Rot-Orange, Durchsichtig
Weiß
Material:
Gummi
PTFE rein
Silikon
TEF
Dicke (metrisch):
0,2 mm
1 mm
Außendurchmesser (metrisch):
9 mm
9,3 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11864820
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
  • 9mm-Septa
• PTFE virginal• 53 ° Shore D• 0.2 mm Dicke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Septa
Farbe Rot, Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material Silikon
Menge 1000
Dicke (metrisch) 1 mm