Learn More
Fisherbrand™ Septum für 9 mm-Kappe mit Kurzgewinde
Artikelnummer. 11874820 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Gummi
PTFE rein
PTFE, Silikon
Silikon, PTFE
TEF
Farbe:
Beige, Rot
Blau, Weiß
Rot, Weiß
Rot, Weiß, Red
Rotorange, Durchsichtig
Weiß
Außendurchmesser (metrisch):
9 mm
9,3 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Farbe Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11874820 Gummi Beige, Rot 9 mm -
11814820 PTFE rein Weiß 9,3 mm 1000 Stück
11854820 TEF Rotorange, Durchsichtig 9 mm 1000 Stück
10621981 PTFE, Silikon Rot, Weiß 9 mm 1000 Stück
11864820 Silikon, PTFE Rot, Weiß, Red 9 mm 1000 Stück
11884820 PTFE, Silikon Blau, Weiß 9 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11874820
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
  • 9mm-Septen
•PTFE-Neuware• 53° Shore D• 0,2 mm Dicke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Septa
Farbe Beige, Rot
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material Gummi
Vorgeschlitzt No
Menge 1000
Dicke (metrisch) 1 mm