Learn More
Applied Biosystems™ SeqScape™ Software v3.0, Initial License
Description
Die SeqScape™ Software ist ein Resequenzierungspaket, das für die Erkennung und Analyse von Mutationen, die SNP-Erkennung und -Validierung, die Pathogen-Subtypisierung, die Allelidentifikation und die Sequenzbestätigung entwickelt wurde. Es bietet Bibliotheksfunktionen für den Vergleich mit einer bekannten Gruppe von Sequenzen sowie Funktionen nach 21 CFR Part 11.
Specifications
Specifications
| Produktlinie | SeqScape |
| Software Type | Analyse von Sequenzdaten |
| Inhalt und Lagerung | Software/CD |
| Dateneingabe | CE-Sequenzierung (.ab1-Dateien) |
| Lizenz | Erstmalige Erstellung |
| Betriebssystem | Windows 7 Pro |
| Produkttyp | SeqScape-Softwareversion 3.0, Erstlizenz |
| Menge | 1 Lizenz |
| Softwarekategorie | Unterstützt Dateien von allen AB Genanalysatoren |