Learn More
Applied Biosystems™ Sequenase Version 2.0 DNA-Polymerase
Artikelnummer. 15809896
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 U
200 U
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15809896 200 U 1 Stück
15819896 1000 U 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27968
Product Code. 15809896 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 70775Y200UN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27968
Sequenase™ Version 2.0 DNA-Polymerase ist eine gentechnisch veränderte Form der T7-DNA-Polymerase. Im Gegensatz zum Wildtypenzym zeigt es praktisch keine 3'→5'-Exonuklease-Aktivität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 13 Units/μl
Beschreibung Sequenase Version 2.0 DNA Polymerase, 200 Einheiten, 13 Einheiten/μl Konzentration, gentechnisch hergestellte Form von T7 DNA-Polymerase, 7.5 pH, 37 °C optimale Temperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Polymerase Gentechnisch hergestellte Form der T7 DNA-Polymerase
Produkttyp Sequenase Version 2.0 DNA-Polymerase
Menge 200 U
Reinheit 0,95
Nur für Forschungszwecke