Learn More
VELP Scientifica Automatischer Lösungsmittelextraktor der Serie SER 158
Artikelnummer. 17587566 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions (D x W x H):
358 x 546 x 570 mm
546 x 546 x 570 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (D x W x H) Packungsgröße
17587566 546 x 546 x 570 mm 1 Stück
15783619 358 x 546 x 570 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17587566 Lieferant VELP Scientifica Lieferanten-Nr. S303A0380
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vollautomatischer und cloudfähiger Heißlösungsmittelextraktor für eine sichere, schnelle, genaue und zuverlässige Bestimmung extrahierbarer Stoffe.
FAST EXTRAKTION
Der automatische Extraktionsprozess führt eine vollständig unbeaufsichtigte Analyse nach der Randall-Methode durch, die fünfmal schneller ist als die herkömmliche Soxhlet-Extraktion. Die Hochgeschwindigkeits-Heizplatten aus Glaskeramik gewährleisten ein schnelles Sieden des Lösungsmittels.
MINIMALER LÖSUNGSMITTELVERBRAUCH
Die zum Patent angemeldeten Titan-Kondensatoren garantieren eine beispiellose Lösungsmittelrückgewinnung von mehr als 90 %, das in einem gekühlten Rückgewinnungstank aufgefangen wird.
HOHE PRODUKTIVITÄT UND VIELSEITIGKEIT
Das leistungsstarke ControlPad kann bis zu 4 SER 158-Einheiten (3 oder 6 Positionen) unabhängig voneinander steuern, sodass die Anzahl der Einheiten je nach Durchsatzanforderung erhöht werden kann.
MAXIMALE SICHERHEIT
  • SolventXpress™ gewährleistet den vollständigen Ausschluss von Lösungsmitteln
  • SafeEnd™ verhindert das Überhitzen und Verbrennen löslicher Stoffe
  • Fernanalyseunterbrechung und sofortige Benachrichtigungen über VELP Ermes
EINFACHE BEDIENUNG
Die SER 158-Serie macht die Heißlösungsmittelextraktion einfach und schnell:
  • Vordefinierte Methodenbibliothek mit der Möglichkeit, neue Methoden hinzuzufügen und bevorzugte Methoden zu markieren
  • Mehrsprachige Unterstützung Balance-Verbindung für automatische Ergebnisberechnung
  • Barcode-Lesegerät zur Reduzierung des Fehlerrisikos
SMART INSTRUMENT
Der SER 158 ist für den unbeaufsichtigten 24/7-Betrieb mit Load-and-Go-Technologien ausgelegt, wodurch der notwendige Eingriff des Bedieners minimiert wird. Dank der VELP-Ermes-Verbindung ist es möglich, die Analyse zu überwachen und Benachrichtigungen zu erhalten – jederzeit und überall.
Spezifikation
Typ Beschleunigter Lösungsmittelextraktor
Dimensions (D x W x H) 546 x 546 x 570 mm
Spannung 115/230 V