Learn More
Cytiva Sera-Mag™ carboxylat-modifizierte magnetische Beads, hydrophob
Artikelnummer. 13273589 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 ml
100 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13273589 15 ml 1 Stück
11879782 100 mL 1 Stück
11889782 1 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13273589 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 44152105050250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.81 €
    396.80 € / 1 Stück
    Sparen 56.01 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für die direkte Kopplung von Oligos oder Proteinen an Beads. Ihre blumenkohlartige Struktur verleiht Sera-Mag Perlen mit hoher Bindungskapazität. Die Carboxylgruppen auf diesen einschaligen Magnetit-Beads können durch die Standard-EDC/EDAC-Chemie aktiviert werden, um mit freien Aminogruppen zu reagieren und Amidbindungen zu bilden.
  • Hohe Bindungskapazität
  • 1,0 μm Durchmesser
  • Hoher Carboxylsäuregehalt für die Bindung von DNA und Proteinen
  • Hydrophobes Bead auf der Grundlage von Vernetzungsanforderungen für die Kapselungsschicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 % Feststoffe (50 mg/ml)
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Probenvorbereitung, Proteinaufreinigung
Menge 15 ml
Durchmesser (metrisch) 1 μm