Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads Amine-Blocked Particles
Artikelnummer. 11844962 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Verpackung:
1 mL
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Verpackung unitSize
11844962 100 mL 1 Stück
11854962 1 mL 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11844962
Marke: Cytiva 19152104010350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sera-Mag SpeedBeads Amine-Blocked Particles reduce undesired protein adsorption.
  • Schnelle magnetische Reaktionszeit und hohes Bindungsvermögen im Zusammenwirken mit einer großen Oberfläche, hoher Empfindlichkeit, Stabilität, physischer Integrität und schneller Reaktionskinetik
  • Typische Anwendungen sind Molekularbiologie, Isolierung von Nukleinsäure, Forschung und klinische diagnostische Immunoassays
  • Der Kern des Partikels wird durch Emulsionspolymerisation freier Radikale aus Styrol und Säuremonomer hergestellt
  • Auf diesen Kern werden zwei Schichten Magnetit aufgetragen. Das führt zu kürzeren magnetischen Reaktionszeiten
  • Die Oberfläche wird mit einer nicht-tensidischen, nicht-Protein-basierten Methode blockiert, um nicht-spezifische Proteinbindungen zu verhindern.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Bindungseigenschaft Amin
    Konzentration 10 mg/ml
    Material Magnetit
    Verpackung 100 mL
    Durchmesser (metrisch) 1 μm