Learn More
Cytiva Sera-Mag streptavidinbeschichtete magnetische Partikel
Artikelnummer. 11845012 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Bindungseigenschaft:
2500 bis 3500 (niedrig) pmol pro mg
3500 bis 4500 (Med.) pmol pro mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bindungseigenschaft unitSize
11845012 2500 bis 3500 (niedrig) pmol pro mg 1 Stück
11875012 3500 bis 4500 (Med.) pmol pro mg 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11845012
Marke: Cytiva 30152103010150
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Weist eine hohe Affinität zu biotinylierten Zielmolekülen auf. Cytiva Sera-Mag mit Streptavidin beschichtete Magnetpartikel vereinen schnelle Reaktionskinetik und geringe unspezifische Bindung für erhöhten Durchsatz und eine höhere Präzision. Kann als universelles Basispartikelchen zum Aufbringen von Liganden auf die Partikeloberfläche verwendet werden.
  • Ideal für Immunassays und molekularbiologische Anwendungen einschließl. Probenvorbereitung und Assay-Entwicklung für Genomik und Proteomik
  • Erhältlich mit unterschiedlichem nominalem Biotin-Bindungsvermögen zur Optimierung der Assay-Entwicklung
  • Niedrige Dissoziationskonstante zu fest gebundenen Liganden
  • Geringe unspezifische Bindung sorgt für höhere Präzision und engeren Toleranzbereich
  • Gleichmäßige Streptavidin-Beschichtung gewährleistet zuverlässige Ergebnisse
  • Ein gleichmäßiger Nenndurchmesser von 1 μm sorgt für eine große Oberfläche und ausgezeichnete chargenweise Reproduzierbarkeit.
Streptavidin-Beschichtung (Target: biotinylierte Moleküle)
Komponenten, die mit konventionellen Mitteln nur schwer an Partikeloberflächen anhaftbar sind, sind u. U. offen für Biotinylation. Sera-Mag Streptavidin-Coated Magnetic Particles liefern hohes Biotin-Bindungsvermögen sowie starke Affinität für Biotin-markierte Target-Moleküle.Schnelle magnetische Reaktionszeiten und stabile physikalische Integrität
Der Kern des Partikels wird durch Emulsionspolymerisation freier Radikale aus Styrol und Säuremonomer hergestellt. Auf diesen Kern wird dann eine Magnetit-Schicht aufgetragen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungseigenschaft 2500 bis 3500 (niedrig) pmol pro mg
Inhalt und Lagerung 4 °C
Menge 5 mL
Durchmesser (metrisch) 1 μm