Learn More
Cytiva Sera-Xtracta Virus/Pathogen-Kit
Código de producto. 16690284 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
1000 Extraktionen
Tamaño de la unidad:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
16690284 1000 Extraktionen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16690284 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29514201
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sera-Xtracta Virus/Pathogen-Kit für die mit hohem Durchsatz durchgeführte Isolierung der Gesamtnukleinsäure (DNA/RNA) von Bakterien und Viren, einschließlich Adenovirus (Typ 14), Influenza A (H3N2) und COVID-19.
  • Skalierbarkeit: Bis zu 400 μL der Probe
  • Wiederherstellungsspezifikationen: Reproduzierbarer Nachweis eines niedrigen viralen Titer von 10 pfu/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Inhalt und Lagerung Alle Reagenzien können bei Umgebungstemperatur (15 bis 25 °C) gelagert werden. Nach der Rekonstitution für Proteinase K bei 2 bis 8 °C lagern
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extraktion von Nukleinsäure
Enthält 630 ml Bindungs-/Lysereagenz; 1000 ml Waschpuffer; 10,4 ml SeraSil-Mag, 400 Beads; 10,4 ml SeraSil-Mag, 700 Beads; 2 x 110 mg Proteinase K (lyophilisiert)
Menge 1000 Extraktionen
Prüfzeit Kann in weniger als 30 Minuten abgeschlossen werden
Form Flüssig; auf der Basis von Magnetbeads
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • SeraXtracta Virus/Pathogen Kit (1000 extractions)
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases, salts ofthiocyanic acid, hydrogen chloride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.