missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERCA2 ATPase Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18747701 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18747701 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18747701 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB100237AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SERCA2 ATPase Polyclonal antibody specifically detects SERCA2 ATPase in Human, Mouse, Rat, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SERCA2 ATPase
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ATP2BFLJ20293, ATPase, Ca++ dependent, slow-twitch, cardiac muscle-2, ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, slow twitch 2, Calcium pump 2, Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type, slow twitch skeletalmuscle isoform, cardiac Ca2+ ATPase, DAR, DD, EC 3.6.3, EC 3.6.3.8, Endoplasmic reticulum class 1/2 Ca(2+) ATPase, FLJ38063, MGC45367, sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2, SERCA2DKFZp686P0211, SR Ca(2+)-ATPase 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 475 and 525 of human ATPase, Ca++ transporter, cardiac muscle, slow twitch 2 using the numbering given in entry NP_733765.1 (GeneID 488).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 488
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Chicken
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.