Learn More
Agilent BioTek Serielles Kabel, 9-poliger Stecker auf 9-poligen Stecker
Artikelnummer. 16592392 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BioStack Mikrotiterplatten-Stapler, 405 TS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät, Agilent BioTek Wasch- und Lesegeräte für Mikrotiterplatten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
16592392 BioStack Mikrotiterplatten-Stapler, 405 TS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät, Agilent BioTek Wasch- und Lesegeräte für Mikrotiterplatten 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 16592392
Marke: Agilent BioTek 75110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Se returpolicy
Serielles Kabel, 9-poliger Stecker auf 9-poligen Stecker verbindet 405TS/LS, EL406 und ELx405 mit 9-poligem Anschluss mit BioStack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Serielles Kabel
Zur Verwendung mit (Geräte) BioStack Mikrotiterplatten-Stapler, 405 TS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät, Agilent BioTek Wasch- und Lesegeräte für Mikrotiterplatten
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.