Learn More
Kautex™ Serie 350 60 l HDPE-Ballonflasche
Artikelnummer. 10782502
Change view
Click to view available options
:
60 l; HDPE
Artikelnummer.
10782502 60 l; HDPE
1 options
Artikelnummer. 10782502
Marke: Kautex™ 2000084136
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kann verwendet werden mit: Lagerung, Transport, Transfer; Farbe: Naturfarben
  • Hergestellt aus naturfarbenem HDPE
  • Mit Schraubverschluss
  • Runde Form
  • Absperrhahnanschlüsse sind als Zubehör erhältlich
  • Zu den Anwendungen gehören Lagerung, Transfer und Transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 15,8 gal.
Kapazität (metrisch) 60 l
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 346 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung, Transport, Transfer
Graduierungen Blau bedruckt
Höhe (metrisch) 823 mm
Enthält Schraubverschluss
Material HDPE
Anzahl pro Karton 2/Karton
Produkttyp Ballonflasche
Form Rund