Learn More
Kautex™ Industriekanister aus HDPE der Serie 353
Artikelnummer. 10781042
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10781042 25 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10781042 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000086794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.60 €
    36.85 € / 1 Stück
    Sparen 3.75 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der industrielle Kanister der HDPE-Serie 353 kann für nahezu jeden Zweck verwendet werden. Anwendungsgebiete sind Lagerung, Verpackung und Transport.
  • Aus HDPE
  • Für Verschlussgrößen DIN 55/51
  • UN-Zulassung für: 2,5 bis 5 Liter und 10 bis 30 Liter Kanister
  • Kann für fast jeden Zweck verwendet werden
  • Zu den Anwendungen gehören Lagerung, Verpackung und Transport
  • In blau oder in naturfarben verfügbar
  • Das umfangreiche Verschlusszubehör erlaubt nahezu jeden Verwendungszweck
Hinweis: Die Kappe ist separat erhältlich; siehe Kautex Schraubverschlüsse (10689931).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch) 6,6 gal.
Kapazität (metrisch) 25 l
Zertifizierung/Konformität UN 3H1/X1.9/250
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Blau
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,9 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 48.5 mm
Abmessungen (L x B) 290 x 246 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Verpackung, Transport
Höhe (angloamerikanisch) 17,7 in.
Höhe (metrisch) 450 mm
Enthält Jerry kann nur
Länge (angloamerikanisch) 11,4 in.
Länge (metrisch) 290 mm
Material HDPE
Anzahl pro Packung 6/Pckg.
Produkttyp Kanister
Form Rechteckig
Gewicht (metrisch) 1.100 kg
Breite (angloamerikanisch) 9,7 in.
Breite (metrisch) 246 mm