Learn More
BINDER™ Serie CB CO2 Inkubator, 170 L
Artikelnummer. 15993210 Alle ansehen BINDER Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
170 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15993210 170 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15993210 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 90400131
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CO2-Sensor: IR-Sensor; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +4 °C bis 60 °C
  • Temperaturbereich: Umgebungstemperatur plus 4 °C bis 60 °C
  • Feuchtebereich: 90 bis 95 % r.F.
  • CO₂-Regelbereich: 0-20 Vol.-% CO₂
  • O₂-Regelbereich:  0,2-20 Vol.-% O₂ für Modellvarianten mit O₂-Regelung
  • Alternativer O₂-Regelbereich: 10-95 Vol.-% O₂, Option für Modellvarianten mit O₂-Regelung
  • Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
  • Heißluftsterilisierbarer CO₂-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
  • CO₂-Gasmischdüse mit Venturi-Effekt
  • Intuitiv bedienbarer Touchscreen-Controller
  • Interne Messwertaufzeichnung über USB-Schnittstelle in offenem Format auslesbar
  • Optimiertes Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
  • Auf 170 Liter vergrößerter Innenraum bei gleichem Footprint (im Vergleich zum Vorgängermodell)
  • Stapelhöhe nur 1,80 m für gute Bedienbarkeit des oberen Gerätes
  • Fail Safe CO₂-Autodiagnosesystem zum pH-Schutz der Zellkulturen
  • DuoDoor™-System: Außen- und Glastür mit einem Handgriff zu öffnen
  • Abschließbarer Türgriff
  • Computer-Schnittstelle: Ethernet
  • Potentialfreier Alarmkontakt
  • Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
  • Gelochte Einschubbleche aus Edelstahl
  • Geräte mit Stapeladapter stapelbar
Spezifikation
Beschreibung Standard
Kapazität (metrisch) 170 l
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Relative Luftfeuchtigkeit 90 bis 95 %
Temperaturbereich (metrisch) 4 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C
Typ CO2-Inkubator
Abmessungen (T x B x H) innen 560 x 600 x 505 mm
Abmessungen (L x B x H) 560 x 600 x 505 mm
Gewicht (metrisch) 95 kg
Spannung 200/240 V
Wirkleistung 1.4 kW
Stromstärke 10 A
Frequenz 50/60 Hz