Learn More
Binder™ Serie CB CO2-Inkubatoren, mit Heißluftsterilisation und hitzesterilisierbarem COCO2-Sensor
Alle ansehen BINDER Produkte
Beschreibung
- Premium-Klasse unter den CO2-Inkubatoren
- Geeignet für alle empfindlichen Inkubationsanwendungen
- Garantiert optimiertes Zellwachstum
- Kann komplexe Kultivierungsexperimente und spezifische Umweltbedingungen durchführen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 30 kg |
| Kapazität (metrisch) | 53 L |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C |
| Typ | Standard |
| Display | LCD-Anzeige |
| Modell | CB056-230V |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 330 x 400 x 400 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 528 x 645 x 674 mm |
| Gewicht (metrisch) | 53 kg |
| Spannung | 230 V |
| Mehr anzeigen |