Learn More
Binder™ Serie CB CO2-Inkubatoren, mit Heißluftsterilisation und hitzesterilisierbarem COCO2-Sensor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17181391 Alle ansehen BINDER Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
4 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C
6 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C
Modell:
CB056-230V
CB056-230 V-O
Typ:
Mit Sauerstoffregelung
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Modell Typ unitSize
17181391 6 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C CB056-230 V-O Mit Sauerstoffregelung 1 Stück
17171391 4 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C CB056-230V Standard 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17181391
Marke: Binder™ 90400168
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der BINDER CB eignet sich für alle sensiblen Inkubationsaufgaben und garantiert bestes Zellwachstum. Auch komplexen Kultivierungsansätzen oder individuellen Wachstumsmilieus unter hypoxischen Bedingungen ist er durch sein umfangreiches Sortiment an Optionen und Zubehör problemlos gewachsen.
  • Premium-Klasse unter den CO2-Inkubatoren
  • Geeignet für alle empfindlichen Inkubationsanwendungen
  • Garantiert optimiertes Zellwachstum
  • Kann komplexe Kultivierungsexperimente und spezifische Umweltbedingungen durchführen
Spezifikation
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 30 kg
Kapazität (metrisch) 53 L
Temperaturbereich (metrisch) 6 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C
Typ Mit Sauerstoffregelung
Display LCD-Anzeige
Modell CB056-230 V-O
Abmessungen (T x B x H) innen 330 x 400 x 400 mm
Abmessungen (L x B x H) 528 x 645 x 674 mm
Gewicht (metrisch) 53 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 0, 8 kW
Stromstärke 3, 5 A
Frequenz 50/60 Hz