Learn More
BINDER™ Serie CBF CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und Feuchteregelung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16377956 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
170 l
Modell:
CB170-230V-OF
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16377956
Marke: BINDER™ 90400134
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der BINDER CBF ist der High End CO2 Inkubator mit Feuchteregelung, geeignet für alle sensiblen Inkubationsaufgaben in GMP Umgebungen. Er garantiert konsistente Ergebnisse auch bei zellbasierten Assays mit Multiwell-Plates.
  • Kontaminationssicheres Befeuchtungssystem ohne Wasserschale
  • Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180°C Heißluftsterilisation
  • Heißluftsterilisierbarer CO2-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
  • Nahtloser Innenkessel aus Edelstahl mit Sicken als Einschubträger
  • Lüfterloser Innenraum mit Venturi-CO2-Gasmischdüse
  • Intuitiv bedienbarer Touchscreen-Controller
  • Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
  • Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
  • Schnittstellen: Ethernet, USB, Potenzialfreier Alarmkontakt
  • CO2 Fail Safe System zum pH-Schutz der Zellkulturen
Spezifikation
Beschreibung O2 Control 0.2 to 20% and Cell Therapy Compartmentalization
Kapazität (metrisch) 170 l
Temperaturbereich (metrisch) Ambient +5° to 60°C
Display TFT Touch
Modell CB170-230V-OF
Abmessungen (T x B x H) innen 560 x 505 x 600 mm
Abmessungen (L x B x H) 685 x 815 x 870 mm
Gewicht (metrisch) 95 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1.4 kW
Stromstärke 5,7 A
Frequenz 50/60 Hz