Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und Programmfunktionen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15602106 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
53 L
115 l
240 L
400 L
720 L
Abmessungen (L x B x H):
665 x 680 x 620 mm
835 x 755 x 705 mm
1095 x 845 x 850 mm
1290 x 875 x 1045 mm
1280 x 1065 x 1560 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15602106
Marke: BINDER™ 90100255
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein BINDER Materialprüfschrank der Serie FP sorgt zuverlässig für kurze Trockenzeiten und besonders schnelles Aufheizen – auch bei voll beladenen Schränken.
  • Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Stellbare Abluftklappe
  • Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
  • 2 verchromte Einschubgitter
  • Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Computer-Schnittstelle: RS 422
Spezifikation
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 20 kg
Reglertyp Regler mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
Beschreibung FP115-230V, Standard, Serie FP Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke mit Umluft und Programmfunktionen, 115 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 115 l
Convection Type Forced, APT.Line Technology
Anzahl Einschübe max. 2 Std./6
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +5 °C bis 300 °C
Typ Trocken- und Heizkammer
Display LED
Modell FP115-230V
Abmessungen (T x B x H) innen 600 x 410 x 480 mm
Abmessungen (L x B x H) 835 x 755 x 705 mm
Gewicht (metrisch) 62 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 1-phasig, 50/60 Hz, 1.6 kW, 10 A
Spannung 230 V
Wirkleistung 1,6 kW
Stromstärke 10 A
Frequenz 50/60 Hz