Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und Programmfunktionen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15632106 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
53 L
115 l
240 L
400 L
720 L
Abmessungen (L x B x H):
665 x 680 x 620 mm
835 x 755 x 705 mm
1095 x 845 x 850 mm
1290 x 875 x 1045 mm
1280 x 1065 x 1560 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15632106
Marke: BINDER™ 90100265
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein BINDER Materialprüfschrank der Serie FP sorgt zuverlässig für kurze Trockenzeiten und besonders schnelles Aufheizen – auch bei voll beladenen Schränken.
  • Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Stellbare Abluftklappe
  • Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
  • 2 verchromte Einschubgitter
  • Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Computer-Schnittstelle: RS 422
Spezifikation
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 35 kg
Reglertyp Regler mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
Beschreibung FP400-400V, Standard, Serie FP Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke mit Umluft und Programmfunktionen, 400 L, 400 V 3∼ 50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 400 L
Convection Type Forced, APT.Line Technology
Anzahl Einschübe max. 2 Std./10
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C über Umgebungstemperatur bis 300 °C
Typ Trocken- und Heizkammer
Display LED
Modell FP400-400V
Abmessungen (T x B x H) innen 1000 x 510 x 800 mm
Abmessungen (L x B x H) 1290 x 875 x 1045 mm
Gewicht (metrisch) 145 kg
Elektrische Anforderungen 400 V, 3-phasig, 50/60 Hz, 3.4 kW, 3 x 16 A
Spannung 400 V
Wirkleistung 3.4 kW
Stromstärke 16 A
Frequenz 50/60 Hz