Learn More
BINDER™ Serie KBW - Wachstumsschränke, mit Licht
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15621207 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
247 L
400L
698L
Abmessungen (L x B x H):
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15621207
Marke: BINDER™ 90200339
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Der KBW erreicht mit seiner natürlichen Beleuchtung eine homogene Lichtverteilung. Auf die Art sorgt dieser Wachstumsschrank für konstante Licht- und Temperaturbedingungen.
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C.
  • Temperaturbereich mit Licht: +5 °C bis +60 °C.
  • Positionierbare Beleuchtungskassetten mit je 5 Leuchtstoffröhren
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Intuitiver Touchscreen-Controller mit Zeitsegment- und Echtzeitprogrammierung mit interner Datenaufzeichnung
  • Eng verschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
  • Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS Beschichtung
  • 3 Gestelle aus Edelstahl
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Tür-Heizung
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 14.1 cu. ft.
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 66.1 lb.
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 30 kg
Beschreibung KBW400-230 V, Standard, Serie KBW – Wachstumskammern mit Licht, 400 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 400L
Kammermaterial Edelstahl
Beleuchtung Patentiertes Beleuchtungssystem
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe max. 3 Std./12
Steckertyp CEE
Temperaturbereich (metrisch) Temperaturbereich 0°C über Raumtemperatur bis 70°C
Typ Wachstumskammer
Display TFT Touch
Modell KBW400-230 V
Abmessungen (T x B x H) innen 650 x 485 x 1270 mm
Abmessungen (L x B x H) 945 x 970 x 1965 mm
Gewicht (metrisch) 267 kg
Spannung 200 V
Wirkleistung 1,6 kW
Stromstärke 6,7 A
Frequenz 50/60Hz