Learn More
BINDER™ Serie M Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und umfangreichen Programmfunktionen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15622096 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
53 L
115 L
240 l
400 L
720 L
Abmessungen (L x B x H):
635 x 665 x 780 mm
835 x 645 x 865 mm
1035 x 850 x 985 mm
1235 x 870 x 1190 mm
1235 x 970 x 1695 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15622096
Marke: BINDER™ 90100204
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit maximal 300 °C und vielseitigen Programmierungsmöglichkeiten eignet sich die Materialprüfschränke der Serie M ideal für Materialprüfungen und Alterungstests. Der leistungsstarke Lüfter sorgt mit einem hohen Luftdurchsatz für schnelles Aufheizen.
  • Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Programmgesteuerte Belüftungsklappe
  • Farb-LCD-Steuerung mit Zeitsegmentprogrammierung
  • 2 verchromte Gestelle
  • Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Computerschnittstelle: RS 422
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 14,1 cu. ft.
Kammermaterial Edelstahl
Konvektionstyp Erzwungen
Beschreibung M 400 bis 400 V, Standard, Serie M Classic.Line – Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Programmierfunktionen, 400 l, 400 V, 3 ∼ 50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 400 L
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur +5 °C bis 300 °C
Typ Trocken- und Heizkammer
Display LCD Farbdisplay
Material Edelstahl
Max. Einschublast 35 kg
Modell M400-400 V
Anzahl Einschübe 2/10
Steckertyp NEMA 5-20P
Abmessungen (T x B x H) innen 1000 x 510 x 800 mm
Abmessungen (L x B x H) 1235 x 870 x 1190 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 381 lb.
Gewicht (metrisch) 173 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 2.7 kW, 1-phasig
Spannung 400 V
Wirkleistung 3,4 kW
Stromstärke 7,4 A
Frequenz 50/60 Hz
Konvektionstechnologie APT.line™ Technologie