Learn More
BINDER™ Serie M Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und umfangreichen Programmfunktionen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7227219 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
53 L
115 L
240 l
400 L
720 L
Abmessungen (L x B x H):
635 x 665 x 780 mm
835 x 645 x 865 mm
1035 x 850 x 985 mm
1235 x 870 x 1190 mm
1235 x 970 x 1695 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15692086
Marke: BINDER™ 90100201
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit maximal 300 °C und vielseitigen Programmierungsmöglichkeiten eignet sich die Materialprüfschränke der Serie M ideal für Materialprüfungen und Alterungstests. Der leistungsstarke Lüfter sorgt mit einem hohen Luftdurchsatz für schnelles Aufheizen.
  • Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Programmgesteuerte Belüftungsklappe
  • Farb-LCD-Steuerung mit Zeitsegmentprogrammierung
  • 2 verchromte Gestelle
  • Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Computerschnittstelle: RS 422
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1.9 cu. ft.
Kammermaterial Edelstahl
Konvektionstyp Erzwungen
Beschreibung M 53 bis 230 V, Standard, Serie M Classic.Line – Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Programmierfunktionen, 53 l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 53 L
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur +5 °C bis 300 °C
Typ Trocken- und Heizkammer
Display LCD Farbdisplay
Material Edelstahl
Max. Einschublast 15 kg
Modell M053-230 V
Anzahl Einschübe max. 2 Std./5
Steckertyp NEMA 5-20P
Abmessungen (T x B x H) innen 400 x 340 x 400 mm
Abmessungen (L x B x H) 635 x 665 x 780 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 134 lb.
Gewicht (metrisch) 61 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 1.2 kW, 1-phasig
Spannung 230 V
Wirkleistung 1,2 kW
Stromstärke 5,3 A
Frequenz 50/60 Hz
Konvektionstechnologie APT.line™ Technologie