Learn More
Ohaus™ Wiederverwendbare Schale der Serie MB
Artikelnummer. 15525039 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Gewicht: 0,269 kg
Artikelnummer. 15525039
Marke: Ohaus™ 80252478
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die OHAUS™ wiederverwendbare Schale Probengehäuse der Serie MB eignet sich für die Verwendung mit den Feuchtemessgeräten MB90AM, MB120AM, MB27AM und MB23AM.
  • Zubehör
  • Zur Verwendung mit Feuchtigkeitsmessgerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Breite (metrisch) 7 mm
Sprachen Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX)
Menge 3/Pckg.
Gewicht (metrisch) 0,269 kg