missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serine racemase Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18608388 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18608388 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18608388 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306588APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Serine racemase Polyclonal antibody specifically detects Serine racemase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Serine racemase
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias D-serine ammonia-lyase, D-serine dehydratase, EC 4.3.1.17, EC 4.3.1.18, EC 5.1.1.18, ILV1, ISO1, L-serine ammonia-lyase, L-serine dehydratase, serine racemase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Serine racemase fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Neurodegeneration, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 63826
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.