Learn More
TPP Techno Plastic Products™ Serologische Pipetten
Artikelnummer. 11361784
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 ml
25 ml
50 ml; Reservoir: 20 ml
Graduierungen:
1/10
2/10
Farbe:
Purpur
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
60 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Graduierungen Farbe unitSize
11361784 25 ml 2/10 Rot 60 Stück
11341784 25 ml 2/10 Rot 1 Stück
11371784 50 ml; Reservoir: 20 ml 1/10 Purpur 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361784 Lieferant TPP Techno Plastic Products™ Lieferanten-Nr. 94525
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hergestellt mit dem hochwertigsten Polystyrol, um Robustheit und extreme Bruchfestigkeit zu garantieren. TPP Techno Plastic Products™ Serologische Pipetten bieten große Füllmengen in einem kompakten, ergonomischen Design.
Hergestellt mit dem hochwertigsten Polystyrol, um Robustheit und extreme Bruchfestigkeit zu garantieren.Serologische Pipetten von TPP Techno Plastic Products™ bieten große Volumina in einem kompakten, ergonomischen Design.
  • Genaue Volumenanzeige; gut sichtbar, bidirektional (aufsteigend, absteigend);  Übermäßige Abstufungen
  • Glattes Innenleben, verhindert das Suspendieren von Zellen oder Verklumpen in Inneren der Pipette
  • Ausgezeichnete optische Transparenz
  • Farbcodierte Baumwollstopfen und Spenderboxen zur einfachen Identifizierung
  • Praktisch, stapelbar TPP Spenderbox
  • Einzeln verpackt in fusselfreiem Papier-/Kunststoffblister
  • Die schlanke und kurze Form ermöglicht ergonomische Arbeitsbedingungen in der sterilen Haube
  • Der kleine Außendurchmesser des Röhrchens an der Spitze sorgt für eine hervorragende Zugänglichkeit der großen Pipetten, selbst in kleinen Gewebekultur-Kolben
  • Extrem tropfenfreie Pipettenspitzen-Ausführung
  • Die optimierte Form des Mundstücks schützt den Gummi der Pipettierhilfe
  • Modelle mit Reservoir lieferbar; Reservoir erhöht die Gesamtvolumenkapazität, ohne die Pipette um einen verhältnismäßigen Wert zu verlängern
Spezifikation
Material Polystyrol
Skala Ja
Graduierungen 2/10
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 25 ml