Learn More
TPP Techno Plastic Products™ Serologische Pipetten
Description
Hergestellt mit dem hochwertigsten Polystyrol, um Robustheit und extreme Bruchfestigkeit zu garantieren.Serologische Pipetten von TPP Techno Plastic Products™ bieten große Volumina in einem kompakten, ergonomischen Design.
- Präzises Volumen; gut sichtbar, bidirektional (aufsteigend, absteigend); Übervolumen-Graduierungen
- Glattes Innenleben, verhindert das Suspendieren von Zellen oder Verklumpen in Inneren der Pipette
- Ausgezeichnete optische Transparenz
- Farbcodierte Baumwollstopfen und Spenderboxen zur einfachen Identifizierung
- Praktische, stapelbare TPP-Spenderbox
- Einzeln verpackt in fusselfreiem Papier-/Kunststoffblister
- Die schlanke und kurze Form ermöglicht ergonomische Arbeitsbedingungen in der sterilen Haube
- Der kleine Außendurchmesser des Röhrchens an der Spitze sorgt für eine hervorragende Zugänglichkeit der großen Pipetten, selbst in kleinen Gewebekultur-Kolben
- Extrem tropfenfreie Pipettenspitzen-Ausführung
- Die optimierte Form des Mundstücks schützt den Gummi der Pipettierhilfe
- Modelle mit Reservoir lieferbar; Reservoir erhöht die Gesamtvolumenkapazität, ohne die Pipette um einen verhältnismäßigen Wert zu verlängern
Specifications
Specifications
| Material | PS (Polystyrol) |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 1/10 |
| Farbe | Violett |
| Volumen (metrisch) | 50 ml; Reservoir: 20 ml |