Learn More
TPP Techno Plastic Products™ Serologische Pipetten
Artikelnummer. p-6927038
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 ml
25 ml
50 ml; Reservoir: 20 ml
Graduierungen:
1/10
2/10
Farbe:
Rot
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 11341784
Marke: TPP Techno Plastic Products™ 94525
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt mit dem hochwertigsten Polystyrol, um Robustheit und extreme Bruchfestigkeit zu garantieren. Serologische Pipetten von TPP Techno Plastic Products™ bieten große Volumina in einem kompakten, ergonomischen Design.
Hergestellt mit dem hochwertigsten Polystyrol, um Robustheit und extreme Bruchfestigkeit zu garantieren.Serologische Pipetten von TPP Techno Plastic Products™ bieten große Volumina in einem kompakten, ergonomischen Design.
  • Präzises Volumen; gut sichtbar, bidirektional (aufsteigend, absteigend); Übervolumen-Graduierungen
  • Glattes Innenleben, verhindert das Suspendieren von Zellen oder Verklumpen in Inneren der Pipette
  • Ausgezeichnete optische Transparenz
  • Farbcodierte Baumwollstopfen und Spenderboxen zur einfachen Identifizierung
  • Praktische, stapelbare TPP-Spenderbox
  • Einzeln verpackt in fusselfreiem Papier-/Kunststoffblister
  • Die schlanke und kurze Form ermöglicht ergonomische Arbeitsbedingungen in der sterilen Haube
  • Der kleine Außendurchmesser des Röhrchens an der Spitze sorgt für eine hervorragende Zugänglichkeit der großen Pipetten, selbst in kleinen Gewebekultur-Kolben
  • Extrem tropfenfreie Pipettenspitzen-Ausführung
  • Die optimierte Form des Mundstücks schützt den Gummi der Pipettierhilfe
  • Modelle mit Reservoir lieferbar; Reservoir erhöht die Gesamtvolumenkapazität, ohne die Pipette um einen verhältnismäßigen Wert zu verlängern
Spezifikation
Material Polystyrol
Skala Ja
Graduierungen 2/10
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 25 ml