Learn More
Serotonin N-acetyltransferase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00 € - 624.00 €
Spezifikation
Antigen Serotonin N-acetyltransferase
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18256735
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-55364
100 μL
624.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18607766
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-55364-25ul
25 μL
415.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Serotonin N-acetyltransferase Polyclonal specifically detects Serotonin N-acetyltransferase in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
Serotonin N-acetyltransferase
Polyclonal
Rabbit
Cancer, Circadian Rhythm, Neuroscience, Neurotransmission
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
15
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:FLTLCPELSLGWFEEGCLVAFIIGSLWDKERLMQESLTLHRSGGHIAHLHVLAVHRAFRQQGRGPILLWR
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
AA-NAT, aralkylamine N-acetyltransferaseEC 2.3.1.87, arylalkylamine N-acetyltransferase, Serotonin acetylase, SNATserotonin N-acetyltransferase
AANAT
IgG
Affinity Purified