missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Serpin A3/alpha 1-Antichymotrypsin Antibody (CL10697) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-07987MFV450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Serpin A3/alpha 1-Antichymotrypsin Monoclonal antibody specifically detects Serpin A3/alpha 1-Antichymotrypsin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Serpin A3/alpha 1-Antichymotrypsin | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| AACTMGC88254, ACTGIG25, alpha-1-antichymotrypsin, antitrypsin), member 3, Cell growth-inhibiting gene 24/25 protein, growth-inhibiting protein 24, growth-inhibiting protein 25, member 3, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 3, Serpin A3, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin) | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P01011, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer | |
| 12 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL10697 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?