missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin E1/PAI-1 Antibody (367612) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30632466 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30632466 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30632466 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB3828A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Serpin E1/PAI-1 Monoclonal antibody specifically detects Serpin E1/PAI-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Serpin E1/PAI-1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 367612
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Endothelial plasminogen activator inhibitor, PAI1PAI-1, PAISerpin E1, PLANH1plasminogen activator inhibitor 1, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade E (nexin, plasminogenactivator inhibitor type 1), member 1, serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitortype 1), member 1
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Serpin E1/PAI-1, Leu24-Ser402, Accession # AAH54091
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5054
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.