missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin F1/PEDF Antibody (013), Biotin , Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18614400 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18614400 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18614400 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289798B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Serpin F1/PEDF Monoclonal antibody specifically detects Serpin F1/PEDF in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Serpin F1/PEDF
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 013
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Cell proliferation-inducing gene 35 protein, EPC-1PIG35, PEDFpigment epithelium-derived factor, pigment epithelium derived factor), member 1, proliferation-inducing protein 35, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, Serpin F1, serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, pigment epitheliumderived factor), member 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Serpin F1/PEDF (Met 1-Pro 418; NP_002606.3) .
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Neuroscience, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5176
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.