missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin Rabbit anti-Mouse, Clone: 128, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18225447 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18225447 50 μg 50 Mikroliter
18243528 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18225447

Marke: Novus Biologicals NBP29045950UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin Monoclonal specifically detects Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 128
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200, Sandwich ELISA Capture 1:250-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias AAPclade F (alpha-2 antiplasmin, Alpha-2-AP, Alpha-2-PI, Alpha-2-plasmin inhibitor, pigment epithelium derived factor), member 2, Serpin F2, serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, pigment epitheliumderived factor), member 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Mouse Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5345
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.