Learn More
Kartell™ Gezackte Stößel
Artikelnummer. 10637691
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2mL
5 mL
15mL
30mL
50mL
Höhe (metrisch):
230 mm
235 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10637691 30mL 270 mm 1 Stück
10687301 2mL 230 mm 1 Stück
10442701 15mL 270 mm 1 Stück
10732571 50mL 270 mm -
10547862 5 mL 235 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10637691 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0633000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00 €
    58.30 € / 1 Stück
    Sparen 3.70 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der gezahnte Stößel eignet sich zum effizienteren Verteilen von Homogenat in einem Mörser. Die Kartell™ gezahnten Stößel sind ideal für zähe Materialien wie Tumoren und Gewebe.
  • PTFE-Kopf mit Edelstahlwelle
  • Für die Verwendung mit einem Borosilikatmörser zum Zerkleinern von Proben
  • Ideal für zähe Gewebe wie z. B. Tumore
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 6.5 mm-Welle
Produkttyp Gezahnter Stößel
Material PTFE (Kopf), Edelstahl (Welle)
Zur Verwendung mit (Geräte) Gewebemühle
Höhe (metrisch) 270 mm
Kapazität (metrisch) 30mL