Learn More
Serum Amyloid A1/A2 Antibody (SAA/326), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18614499 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18614499 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18614499
Marke: Novus Biologicals NBP308412APC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Serum Amyloid A1/A2 Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A1/A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Serum Amyloid A1/A2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SAA/326
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias PIG4;SAA;SAA1;SAA2;Serum amyloid A-1 protein;Serum amyloid A-2 protein;TP53I4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Serum Amyloid A1/A2 (SAA) protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6288
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ