Beschreibung
Serum Amyloid A1/A2 Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A1/A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Serum Amyloid A1/A2 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SAA/326 |
| Konjugat | FITC |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | PIG4;SAA;SAA1;SAA2;Serum amyloid A-1 protein;Serum amyloid A-2 protein;TP53I4 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human Serum Amyloid A1/A2 (SAA) protein |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |