Learn More
Serum Amyloid A1 Antibody (CL9175) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-21169AF750
Artikelnummer. 30307972
  • 737.00 € / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Serum Amyloid A1 Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Serum Amyloid A1
Monoclonal
Alexa Fluor 750
MGC111216, PIG4, SAA, SAA2, serum amyloid A protein, serum amyloid A1, TP53I4, tumor protein p53 inducible protein 4
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P0DJI8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Alzheimers Research, Biologically Active Proteins, Cancer, Neuroscience
6288
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL9175
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Zertifikate
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.