missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Serum Amyloid A1 Antibody (CL9175) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21169JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Serum Amyloid A1 Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Serum Amyloid A1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| MGC111216, PIG4, SAA, SAA2, serum amyloid A protein, serum amyloid A1, TP53I4, tumor protein p53 inducible protein 4 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P0DJI8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Alzheimers Research, Biologically Active Proteins, Cancer, Neuroscience | |
| 6288 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL9175 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur