Learn More
Cytiva Serum-Kapsel mit Versapor™ Membran
Artikelnummer. 17114231
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1,2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
17114231 1,2 μm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17114231
Marke: Cytiva 12168
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kapsel zur Vorfiltration von Partikel-verunreinigten Proben, Serumfiltration und Auflösungstests.
  • Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) Acryl-Copolymer (hydrophil)
Porengröße 1,2 μm
Sterilität Steril