Learn More
Greiner Bio-One Serumröhrchen mit Gerinnungsaktivator
Artikelnummer. 12532936
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
4 mL
9 ml
Packungsgröße:
1200 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12532936 9 ml 1200 Stück
13028682 2 ml -
15412540 4 mL 50 Stück
3 options
Artikelnummer. 12532936
Marke: Greiner Bio-One 455092
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Routineuntersuchungen der klinischen Chemie, Immunhämatologie, Serologie oder Immunologie
  • Die Röhrchen werden in Packungen zu 50 Stück geliefert.
  • Zur venösen Blutentnahme
  • Wird hauptsächlich für die Gewinnung von Blut für klinische Chemie, Immunologie und Serologietests verwendet.
  • Speziell beschichtet mit mikroskopisch kleinen Silikapartikeln, die den Koagulationsprozess aktivieren.
  • Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
  • Bietet mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme sowie den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
  • Erhältlich in: Serum-Gerinnungsaktivator, Serum Separator Gerinnungsaktivator und Serum Fast Separator
  • CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Transparent
Produkttyp Blood Collection Tube
Zusatzstoff Z Serum-Gerinnungsaktivator
Material PET
Sterilität Steril
Verschlusstyp Nicht geriffelte Abziehkappe
Kapazität (metrisch) 9 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) VACUETTE™ Blutentnahmekanülen
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Verschlussfarbe Rot mit schwarzem Ring
Röhrchengröße 16 x 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blutentnahme
Länge (metrisch) 100 mm
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm