Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Z Serum-Blutentnahmegefäße
Artikelnummer. p-9393004
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 mL
Verschlussfarbe:
Rot mit weißem Ring
Packungsgröße:
1200 Stück
Artikelnummer. 13068662
Marke: Greiner Bio-One 454096
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
VACUETTE™ Z Serum-Blutentnahmegefäße werden in Bestimmungen für die klinische Chemie, Immunologie und Serologie verwendet. Erhältlich als Serum-Gerinnungsaktivator, Serum Separator Gerinnungsaktivator und Serum Fast Separator. Die Innenwand des Röhrchens ist mit Silikatpartikeln beschichtet, die beim Drehen der Röhrchen die Gerinnung aktivieren.
VACUETTE™ Z Serum-Blutentnahmegefäße werden in Bestimmungen für die klinische Chemie, Immunologie und Serologie verwendet. Erhältlich als Serum-Gerinnungsaktivator, Serum Separator Gerinnungsaktivator und Serum Fast Separator. Die Innenwand des Röhrchens ist mit Silikatpartikeln beschichtet, die beim Drehen der Röhrchen die Gerinnung aktivieren.
  • Die Röhrchen werden in Packungen zu 50 Stück geliefert.
  • Zur venösen Blutentnahme
  • Wird hauptsächlich für die Gewinnung von Blut für klinische Chemie, Immunologie und Serologietests verwendet.
  • Speziell beschichtet mit mikroskopisch kleinen Silikapartikeln, die den Koagulationsprozess aktivieren.
  • Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
  • Bietet mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme sowie den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
  • Erhältlich in: Serum-Gerinnungsaktivator, Serum Separator Gerinnungsaktivator und Serum Fast Separator
  • CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Blutentnahmeröhrchen
Zusatzstoff Z Serum-Gerinnungsaktivator
Sterilität Steril
Verschlusstyp Premium Sicherheitsschraubkappe
Kapazität (metrisch) 2 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) VACUETTE™ Blutentnahmekanülen
Verschlussfarbe Rot mit weißem Ring
Röhrchengröße 13 x 75 mm
Menge Case of 24
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blutentnahme
Länge (metrisch) 75 mm
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm