Learn More
Abeba™ Service 3030 Schuhe
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste Außensohle
- Integriertes Fußbett
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Einstellbarer Spannbereich
- Velcro-Klettverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC |
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Leder |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Modell | 3030 |