Learn More
Labconco™ Versorgungsarmaturen-Kit
Artikelnummer. 13141154 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Kaltwasser (CW) GN-Armaturensatz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
13141154 Kaltwasser (CW) GN-Armaturensatz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13141154 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 9827900
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Kit enthält Kupferrohr, Messingventil, Knopfgriff und Auslass.
  • Max. Betriebsdruck von 40 psi.
  • Die Kits lassen sich an der rechten oder linken Seite jedes beliebigen Fahrzeugs montieren. Protector Premier , XStream , XL oder PVC-Haube.
  • Jedes Kit enthält eine ferngesteuerte Versorgungsarmatur mit Ventil und Schlauch sowie einen farbcodierten Armaturenknopf.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Protector XLE Laborabzugshaube
Gewicht (angloamerikanisch) 10 lb.
Gewicht (metrisch) 4,5 kg
Enthält Messingventil mit 0,37 in. Durchmesser, Kupferrohr, grüner Armaturenknopf, Schlauchverbindungsstück
Produkttyp Kaltwasser (CW) GN-Armaturensatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kaltwasseranschluss