Learn More
VACUUBRAND™ Service Kits für Öl-freie Vakuum-Membranpumpen
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Modell MD4 NT, MV2 NT, MD4 NT VARIO, MV2 NT Vario “ NT” Serie Aluminium-FKM-Pumpe
Modell MD4 NT, MV2 NT, MD4 NT Vario “ NT” Serie Aluminium-FKM-Pumpe
Modell ME4 NT, MZ2 NT, MZ2 NT Vario ölfreie Membranpumpe
Modell ME8 C und MD4C Vario ölfreie Membranpumpe
Modell MZ2D NT Vario “NT” Serie Aluminium-FKM-Pumpe
Ölfreie Membranpumpe Modell MD2C NT
Ölfreie Membranpumpe Modell ME1, ME1C
Ölfreie Membranpumpe Modelle MD1C, PC3001
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
- Enthält gegebenenfalls geeignete Membranen, Ventile und Dichtringe
- Ohne Schraubenschlüssel
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Ölfreie Membranpumpe Modell MD2C NT |
| Typ | Wartungskit |